Läs mer
Merck Autorad Orienteringsmarkör
Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- För exakt orientering av en autoradiograf mot dess membran
- Avger lågnivåluminescens snarare än radioaktivitet
- Säkert, ofarligt alternativ till radioaktivt bläck
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Orienteringsmarkör |
| För användning med (applikation) | Används i Western Blotting, dot/slot Blotting, För användning på Immunoblots |
| Kvantitet | 5-pack |