Läs mer
MP BIOMEDICALS Autoradiografikassett
Produktkod. 11401904 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Mått (LxB):
24 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (LxB) Förpackningsstorlek
11401904 24 x 30 cm Varje
1 options
Produktkod. 11401904 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 11INSC0102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Speciellt utformad för södra och norra applikationer. MP Bio Kassetter kan användas vid temperaturer så låga som -80 °C. De högkvalitativa materialen som används vid tillverkningen av dessa kassetter garanterar enastående hållbarhet.
Speciellt utformad för södra och norra applikationer.
  • Speciellt utvalda för molekylärbiologiska tillämpningar.
  • MP Bio Kassetter är designade för användning vid temperaturer så låga som -80 °C.
  • De högkvalitativa materialen som används vid tillverkningen av dessa kassetter garanterar enastående hållbarhet.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Specifikationer
Produkttyp Kassett
Längd (engelska) 11,81 tum
Bredd (engelska) 9,44 tum
Mått (LxB) 24 x 30 cm
Disponibel Återanvändbar