Läs mer
Hamilton™ Autosampler sprutor
Produktkod. 10156441
För användning med (utrustning):
AS200 Autosampler
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10156441
Brand: Hamilton™ 202201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Material Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 25s G
Diameter (metrisk) Inre 0.48 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 701
Nålpunktsnummer 2
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil 2
För användning med (utrustning) AS200 Autosampler
Anslutningstyp Fast