Läs mer
Hamilton™ Autosampler sprutor
Produktkod. p-8005713
För användning med (utrustning):
AS200 Autosampler
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11537714
Brand: Hamilton™ 202066
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Nålmätare 26s G
Diameter (metrisk) Inre 0.48 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 701
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 80 mm
Nålpunktstil AS
För användning med (utrustning) Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Anslutningstyp Fast