Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 5μ L
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden
- Ökad driftjämnhet
- Färgkodade sprutor i volym
- Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Inte gastät |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 5F-AG-0,63C |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| Längd (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |