Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 5μ L
Produktkod. 10759823
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10759823
Brand: SGE™ 001822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkorporera Diamond Syringe Technology som erbjuder avsevärt förbättrade nivåer av hållbarhet, klarhet och noggrannhet. SGE Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål är designade speciellt för användning på Agilent autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden
  • Ökad driftjämnhet
  • Färgkodade sprutor i volym
  • Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Beskrivning Inte gastät
Nålmätare 23 till 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0,63/0,47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 5F-AG-0,63/0,47C 6-pack
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Fast