Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 5μ L
Produktkod. p-7238567
Change view
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Kvantitet:
1/Pk.
6/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Kvantitet unitSize
10177210 26 G 6/Pk. Paket med 6
10300381 23 G 1/Pk. Varje
10380421 23 G 6/Pk. Paket med 6
10033672 23 till 26 G 1/Pk. Varje
10759823 23 till 26 G 6/Pk. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10177210 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 001804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkorporera Diamond Syringe Technology som erbjuder avsevärt förbättrade nivåer av hållbarhet, klarhet och noggrannhet. SGE Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål är designade speciellt för användning på Agilent autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden
  • Ökad driftjämnhet
  • Färgkodade sprutor i volym
  • Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Beskrivning Inte gastät
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0,47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) 1,65 tum
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 5F-AG-0.47C 6-pack
Kvantitet 6/Pk.
Volym (metrisk) 5μ L
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Fast