Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 10μ L
Produktkod. 10340471
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
Modell:
100F-AG-GT-0,63/0,47C
10F-AG-0,47C
10F-AG-0,63/0,47C
10F-AG-0,63C
10F-AG-GT-0,63C
10FX-AG-0,63
Kvantitet:
1 Pk.
25 Pk.
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10340471
Brand: SGE™ 002800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Inkorporera Diamond Syringe Technology som erbjuder avsevärt förbättrade nivåer av hållbarhet, klarhet och noggrannhet. SGE Autosampler sprutor med 42 mm konspets fast nål är designade speciellt för användning på Agilent autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden
  • Ökad driftjämnhet
  • Färgkodade sprutor i volym
  • Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10F-AG-0,47C
Kvantitet 1 Pk.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Fast