Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 10μ L
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,63 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
Modell:
100F-AG-GT-0,63/0,47C
10F-AG-0,47C
10F-AG-0,63/0,47C
10F-AG-0,63C
10F-AG-GT-0,63C
10FX-AG-0,63
Kvantitet:
1 Pk.
25-pack
6 Pk.
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden
- Ökad driftjämnhet
- Färgkodade sprutor i volym
- Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Gastät Autosampler spruta |
| Modell | 10F-AG-GT-0,63C |
| Kvantitet | 1 Pk. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS |
| Visa mer |