Läs mer
SGE™ Autosampler-sprutor med 42 mm konspets fast nål, 10μ L
Description
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden
- Ökad driftjämnhet
- Färgkodade sprutor i volym
- Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifications
Specifications
| Nålmätare | 23 till 26 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63/0,47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-AG-0,63/0,47C |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS |
| Show More |