Läs mer
SGE™ Autosampler sprutor med 42 mm konspets avtagbar nål
Volym (metrisk):
0,5μ L
10 μl
50 μl
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
- Breda temperaturområden
- Ökad driftjämnhet
- Färgkodade sprutor i volym
- Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10R-AG-0,63C |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS |
| Visa mer |