Läs mer
SGE™ Autosampler sprutor med 42 mm konspets avtagbar nål
Produktkod. 10239010
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
10 μl
50 μl
Nålmätare:
23 G
23 till 26 G
26 G
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Förpackningsstorlek
10239010 0,5μ L 23 G Varje
10137070 0,5μ L 26 G Varje
10424492 0,5μ L 23 till 26 G Varje
10166830 10 μl 23 G Varje
12917556 10 μl 23 till 26 G Varje
15288473 50 μl 23 G Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10239010 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 000410
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkorporera Diamond Syringe Technology som erbjuder avsevärt förbättrade nivåer av hållbarhet, klarhet och noggrannhet. SGE Autosampler sprutor med 42 mm konspets avtagbar nål är designade speciellt för användning på Agilent autosamplare.
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet
  • Breda temperaturområden
  • Ökad driftjämnhet
  • Färgkodade sprutor i volym
  • Utbud av nålmått och längdalternativ
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 0,5BR-AG-0,63C
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) nål 42 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent GC Autosamplers 7693 A, 7673, 7683 och 6850 ALS
Anslutningstyp Avtagbar