Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprutor med konspetsad nål för Agilent GCs
Volym (metrisk):
1μ L
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Agilent instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| Produkttyp | Avtagbar nål Agilent Spruta med GT-kolv |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |