Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprutor med konspetsad nål för Agilent GCs
Produktkod. 15208443
Volym (metrisk):
1μ L
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15208443
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 000610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Autosampler sprutor med konspetsad nål för Agilent GCs har kunskapen och expertis för att tillverka en SGE spruta.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Agilent instrument
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.22 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Produkttyp Nanovolym Agilent Spruta
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Kon