Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprutor med fast nål för Thermo Scientific GCs
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Produkttyp:
Avtagbar nål
Fast nål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CTC/Thermo (Classic Button) spruta |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| Produkttyp | Avtagbar nål |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Thermo Gaskromatografi |