Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprutor med fast nål för Thermo Scientific GCs
Produktkod. 15278453
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Produkttyp:
Avtagbar nål
Fast nål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15278453
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 002869
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Autosampler sprutor med fast nål för Thermo Scientific GCs har kunskapen och expertis för att tillverka en SGE spruta.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Beskrivning CTC RTC och Thermo RSH Spruta
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Produkttyp Fast nål
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Thermo Gaskromatografi