Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprutor med fast nål för Thermo Scientific GCs
Produktkod. p-7114307
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
Produkttyp:
Avtagbar nål
Fast nål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15238463
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0029781
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Autosampler sprutor med fast nål för Thermo Scientific GCs har kunskapen och expertis för att tillverka en SGE spruta.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Thermo Scientific instrument
Specifikationer
Beskrivning CTC/Thermo (Classic Button) spruta
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Produkttyp Fast nål
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo Gaskromatografi