Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för CTC Analytics CombiPAL och GC PAL
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (engelska) yttre nål:
0,01 tum.
0,018 tum.
0,02 tum.
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,2 tum
3,3 tum.
Modell:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
- Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
- Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
- Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
- Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
- Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
- Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 3,3 tum. |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 25μ L |
| Nålpunktstil | Kon |
| Visa mer |