Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för CTC Analytics CombiPAL och GC PAL
Produktkod. 13186105
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (engelska) yttre nål:
0,01 tum.
0,018 tum.
0,02 tum.
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,2 tum
3,3 tum.
Modell:
10F-RTC/RSH-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-8,5/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
5F-RTC/RSH-8,5/0,63C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13186105
Brand: Trajan™ 001861
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
  • Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
  • Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
  • Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
  • Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
  • Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2,2 tum
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo RSH Autosampler
Anslutningstyp Fast