Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisprutor
- Autosampler sprutor
- Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för CTC Analytics CombiPAL och GC PAL
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för CTC Analytics CombiPAL och GC PAL
Produktkod. 13189015
Change view
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (engelska) yttre nål:
0,01 tum.
0,018 tum.
0,02 tum.
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,2 tum
3,3 tum.
Modell:
10F-RTC/RSH-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-8,5/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
5F-RTC/RSH-8,5/0,63C
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
| Produktkod. | Nålmätare | Diameter (engelska) yttre nål | Längd (engelska) Nål | Modell | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13189015 | 26 G | 0,01 tum. | 2,2 tum | 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C | Varje |
| 13186105 | 23 G | 0,02 tum. | 2,2 tum | 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C | Varje |
| 13199195 | 26 G | 0,01 tum. | 2,2 tum | 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Varje |
| 13179015 | 23 G | 0,02 tum. | 3,3 tum. | 10F-RTC/RSH-8,5/0,63C | Varje |
| 13109205 | 26 G | 0,01 tum. | 3,3 tum. | 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Varje |
| 13109215 | 23 G | 0,02 tum. | 3,3 tum. | 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Varje |
| 13106115 | 26 G | 0,01 tum. | 2,2 tum | 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C | Varje |
| 13169015 | 23 G | 0,02 tum. | 2,2 tum | 10F-RTC/RSH-5,7/0,63C | Varje |
| 13196105 | 23 G | 0,02 tum. | 3,3 tum. | 5F-RTC/RSH-8,5/0,63C | Varje |
| 13129215 | 26 G | 0,01 tum. | 3,3 tum. | 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Varje |
| 13199205 | 23 G | 0,02 tum. | 2,2 tum | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Varje |
| 13179195 | 23 G | 0,02 tum. | 2,2 tum | 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Varje |
| 13189205 | 26 G | 0,01 tum. | 3,3 tum. | 25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Varje |
| 13179205 | 26 G | 0,01 tum. | 2,2 tum | 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Varje |
| 13119215 | 26 G | 0,01 tum. | 2,2 tum | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Varje |
| 13189195 | 23 G | 0,02 tum. | 3,3 tum. | 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Varje |
| 13159205 | 23 G | 0,02 tum. | 2,2 tum | 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Varje |
| 13169205 | 23 G | 0,02 tum. | 3,3 tum. | 25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Varje |
| 13199015 | 26 G | 0,01 tum. | 3,3 tum. | 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C | Varje |
| 12977506 | 26 G | 0,018 tum. | 1,9 tum. | 25R-C/T-GT-0.47 | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
13189015
Proveedor
Trajan™
N.º de proveedor
002865
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Beräknad leverans: 11-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
- Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
- Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
- Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
- Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
- Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
- Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Especificaciones
Especificaciones
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2,2 tum |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | Thermo RSH Autosampler |
| Anslutningstyp | Fast |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?