Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för CTC Analytics CombiPAL och GC PAL
Produktkod. 13199205
Change view
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (engelska) yttre nål:
0,01 tum.
0,018 tum.
0,02 tum.
Längd (engelska) Nål:
1,9 tum.
2,2 tum
3,3 tum.
Modell:
10F-RTC/RSH-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-8,5/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
5F-RTC/RSH-8,5/0,63C
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Diameter (engelska) yttre nål Längd (engelska) Nål Modell unitSize
13199205 23 G 0,02 tum. 2,2 tum 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C Varje
13189015 26 G 0,01 tum. 2,2 tum 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C Varje
13186105 23 G 0,02 tum. 2,2 tum 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C Varje
13199195 26 G 0,01 tum. 2,2 tum 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C Varje
13179015 23 G 0,02 tum. 3,3 tum. 10F-RTC/RSH-8,5/0,63C Varje
13109205 26 G 0,01 tum. 3,3 tum. 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C Varje
13109215 23 G 0,02 tum. 3,3 tum. 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C Varje
13106115 26 G 0,01 tum. 2,2 tum 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C Varje
13169015 23 G 0,02 tum. 2,2 tum 10F-RTC/RSH-5,7/0,63C Varje
13196105 23 G 0,02 tum. 3,3 tum. 5F-RTC/RSH-8,5/0,63C Varje
13129215 26 G 0,01 tum. 3,3 tum. 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C Varje
13179195 23 G 0,02 tum. 2,2 tum 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C Varje
13189205 26 G 0,01 tum. 3,3 tum. 25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C Varje
13179205 26 G 0,01 tum. 2,2 tum 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C Varje
13119215 26 G 0,01 tum. 2,2 tum 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C Varje
13189195 23 G 0,02 tum. 3,3 tum. 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C Varje
13159205 23 G 0,02 tum. 2,2 tum 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C Varje
13169205 23 G 0,02 tum. 3,3 tum. 25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C Varje
13199015 26 G 0,01 tum. 3,3 tum. 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C Varje
12977506 26 G 0,018 tum. 1,9 tum. 25R-C/T-GT-0.47 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 13199205 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 004862
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
  • Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
  • Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
  • Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
  • Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
  • Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2,2 tum
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 50 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo RSH Autosampler
Anslutningstyp Fast