Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för Thermo Scientific GCs
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (engelska) yttre nål:
0,024 tum.
0,18 tum.
0,24 tum
Längd (engelska) Nål:
2,24 tum.
3,34 tum.
Modell:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
- Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
- Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
- Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
- Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
- Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
- Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,18 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.47 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2,24 tum. |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10R-RTC/RSH-5.7/0.47C |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (metrisk) nål | 57 mm |
| Visa mer |