Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för Thermo Scientific GCs
Produktkod. 13149015
Nålmätare:
23 G
26 G
Diameter (engelska) yttre nål:
0,024 tum.
0,18 tum.
0,24 tum
Längd (engelska) Nål:
2,24 tum.
3,34 tum.
Modell:
0,5BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-5,7/0,47C
10R-RTC/RSH-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10R-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
1BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
5R-RTC/RSH-5,7/0,47C
5R-RTC/RSH-5,7/0,63C
5R-RTC/RSH-8,5/0,47C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13149015
Brand: Trajan™ 001875
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
  • Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
  • Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
  • Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
  • Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
  • Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,18 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2,24 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 5R-RTC/RSH-5,7/0,47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Anslutningstyp Avtagbar