Läs mer
Kinesis™ Autosamplerflaska, bärnsten
Produktkod. 13008442
Change view
Färg:
Bärnsten
Produktkod. Färg
13008442 Bärnsten
1 options
Produktkod. 13008442 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer CRV1202LA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den första bärnstensfärgade flaskan av hydrolytisk klass med bred öppning, etikett och påfyllningslinjer.
  • Bärnstensfärgat glas
  • Första hydrolytiska klassen
  • Bred öppning
  • Märka
  • Fyllningslinjer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Innerhals 11 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Volym (metrisk) 2 mL
Inkluderar Etikett, fyllningslinjer
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm