Läs mer
Cytiva AutoSeq G-50 kolumner
Produktkod. 11783309 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1000 kolumner
250 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 11783309
Brand: Cytiva 27534002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för snabbt avlägsnande av icke inkorporerade fluorescerande färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner före automatiserad sekvensering. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50-kolonner ger effektiv rening som är avgörande för högkvalitativa sekvenseringsresultat.
  • Kolumner är färdigpackade med Sephadex G-50 DNA Grad F och förbalanserad i dubbeldestillerat vatten med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid tillsatt som konserveringsmedel
  • Kolumner som är färdiga att använda möjliggör provapplicering till uppsamling av renad produkt på mindre än 4 minuter.
  • Kan användas för att rensa upp reaktioner förberedda med BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit från Applied Biosystems
  • Typisk provvolym 12 till 25μ l
  • Lämplig för rening av DNA som är längre än 20 baser
  • Optimerad för automatisk fluorescerande sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Snabbt avlägsnande av oinkorporerade fluorescerande färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner före automatiserad sekvensering
Produkttyp Kolumn
Kvantitet 250 kolumner