Läs mer
Cytiva AutoSeq G-50 kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1000 kolumner
250 kolumner
50 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 50
Beskrivning
- Kolumner är färdigpackade med Sephadex G-50 DNA Grad F och förbalanserad i dubbeldestillerat vatten med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid tillsatt som konserveringsmedel
- Kolumner som är färdiga att använda möjliggör provapplicering till uppsamling av renad produkt på mindre än 4 minuter.
- Kan användas för att rensa upp reaktioner förberedda med BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit från Applied Biosystems
- Typisk provvolym 12 till 25μ l
- Lämplig för rening av DNA som är längre än 20 baser
- Optimerad för automatisk fluorescerande sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Snabbt avlägsnande av oinkorporerade fluorescerande färgämnesterminatorer från cykelsekvenseringsreaktioner före automatiserad sekvensering |
| Produkttyp | Kolumn |
| Kvantitet | 1000 kolumner |