Läs mer
Auxinole, MedChemExpress
Beskrivning
Auxinole is a potent auxin antagonist of TIR1/AFB receptors, binding TIR1 to block the formation of the TIR1-IAA-Aux/IAA complex and so inhibits auxin-responsive gene expression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Auxinole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 86445-22-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19NO3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (388.96 mM) ∣Ethanol : 2.5 mg/mL (7.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(O)C(CC(C1=CC=C(C)C=C1C)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.37 |
| Visa mer |