Läs mer
Auxinole, TRC
Produktkod. 30134335
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134335 500 mg
30010986 50 mg
30012550 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA794595500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86445-22-9
Molekylformel C20H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 321.37
Synonym alpha-[2-(2,4-Dimethylphenyl)-2-oxoethyl]-1H-Indole-3-acetic Acid;
IUPAC-namn 4-(2,4-dimetylfenyl)-2-(1H-indol-3-yl)-4-oxobutansyra
LEDER Cc1ccc(C(=O)CC(C(=O)O)c2c[nH]c3ccccc23)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Auxinole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24)
Formel vikt 321.1365
Procent renhet >95%