Läs mer
AUZ 454, MedChemExpress
Beskrivning
AUZ 454 (K03861) is a type II CDK2 inhibitor with Kd of 8.2 nM. AUZ 454 (K03861) inhibits CDK2 activity by competing with binding of activating cyclins.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AUZ 454 |
| CAS | 853299-07-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26F3N7O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | K03861 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (498.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC(OC2=CC=C(NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)=O)C=C2)=CC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.5 |
| Visa mer |