Läs mer
AV-412 free base, MedChemExpress
Produktkod. 16483848
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483848 10 mg 10mg
16436577 5 mg 5mg
16434886 100 mg -
16410227 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10346A
MedChemExpress AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
AV-412 free base (MP-412 free base) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AV-412 free base
CAS 451492-95-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H28ClFN6O
Kvantitet 10 mg
Synonym MP-412 free base
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (98.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C=C)NC1=CC2=C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)F)N=CN=C2C=C1C#CC(C)(C)N(CC4)CCN4C
Molekylvikt (g/mol) 507.0
Formel vikt 507.0
Procent renhet 98.33%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease