Läs mer
Avagacestat, MedChemExpress
Produktkod. 16468108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16468108 10 mg -
16460568 5 mg 5mg
16444027 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16468108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50845
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Avagacestat (BMS-708163) is a potent inhibitor of γ-secretase, with IC50s of 0.27 nM and 0.30 nM for Aβ42 and Aβ40 inhibition; Avagacestat (BMS-708163) also inhibits NICD (Notch IntraCellular Domain) with IC50 of 0.84 nM and shows weak inhibition of CYP2C19, with IC50 of 20 μM. Avagacestat can be used for Alzheimer disease research.
Avagacestat (BMS-708163) is a potent inhibitor of γ-secretase, with IC50s of 0.27 nM and 0.30 nM for Aβ42 and Aβ40 inhibition
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Avagacestat
CAS 1146699-66-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H17ClF4N4O4S
Kvantitet 10 mg
Synonym BMS-708163
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.98 mM)
LEDER O=S(N([C@@H](C(N)=O)CCC(F)(F)F)CC1=CC=C(C2=NOC=N2)C=C1F)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 520.89
Formel vikt 520.89
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death