Läs mer
Avanafil, Mikromol™
Beskrivning
Avanafil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avanafil |
| CAS | 330784-47-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Avanafil |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H26 Cl N7 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxamide, 4-[[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-, (S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4-methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine, Avanafil, TA 1790 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26ClN7O3/c1-34-19-6-5-15(10-18(19)24)11-27-21-17(22(33)28-13-20-25-7-3-8-26-20)12-29-23(30-21)31-9-2-4-16(31)14-32/h3,5-8,10,12,16,32H,2,4,9,11,13-14H2,1H3,(H,28,33)(H,27,29,30)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(CNc2nc(ncc2C(=O)NCc3ncccn3)N4CCC[C@H]4CO)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-[(3-klor-4-metoxyfenyl)metylamino]-2-[(2S)-2-(hydroxymetyl)pyrrolidin-1-yl]-N-(pyrimidin-2-ylmetyl)pyrimidin-5-karboxamid |
| Visa mer |