Description
- Temperaturområde: +22 °C över omgivningstemperatur till +300 °C
- Förstärkt fläkt med justerbar hastighet
- Elektromekanisk kontroll av frånluftsklaffen
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Klass 2 oberoende justerbar temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) och klass 3.1 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuellt/akustiskt larm tillgängligt för val på regulatorn
- Felsäker funktion
- Datorgränssnitt: Ethernet
Specifications
Specifications
| Controllertyp | MB2 |
| Typ av konvektion | Tvingad |
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Temperatur (metrisk) | 300 °C |
| Typ | Tork- och värmekammare |
| Visa | Pekskärm |
| Inkluderar | 2 förkromade ställ |
| Max. Hyllbelastning | 70 kg |
| Modell | M056-230V |
| Antal hyllor | 2 (Standard)/4 (Max.) |
| Show More |