Läs mer
Avasimibe, MedChemExpress
Beskrivning
Avasimibe (CI-1011
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avasimibe |
| CAS | 166518-60-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H43NO4S |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | CI-1011 PD-148515 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (498.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NS(=O)(OC1=C(C(C)C)C=CC=C1C(C)C)=O)CC2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.72 |
| Visa mer |