missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Avasimibe, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avasimibe |
| CAS | 166518-60-1 |
| Molekylformel | C29 H43 N O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CI 1011, PD 148515, N-[2-[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]acetyl]-2-sulfamic Acid 6-Bis(1-methylethyl)phenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H43NO4S/c1-17(2)22-14-25(20(7)8)27(26(15-22)21(9)10)16-28(31)30-35(32,33)34-29-23(18(3)4)12-11-13-24(29)19(5)6/h11-15,17-21H,16H2,1-10H3,(H,30,31) |
| LEDER | CC(C)c1cc(C(C)C)c(CC(=O)NS(=O)(=O)Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)c(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | [2,6-di(propan-2-yl)phenyl] N-[2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]acetyl]sulfamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.72 |
| Formel vikt | 501.2913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?