missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Avasimibe

Beskrivning
Avasimibe is an ACAT inhibitor (IC50 = 3.3 μM). Inhibits cholesterol esterification and reduces plasma cholesterol levels in rats. Also inhibits tumor growth and prolongs survival time in a melanoma mouse model and reduces tumor growth and metastasis in a pancreatic cancer mouse model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diisopropylphenyl (2-(2,4,6-triisopropylphenyl)acetyl)sulfamate |
| CAS | 166518-60-1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C29H43NO4S |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?