Läs mer
AVE 0991, MedChemExpress
Beskrivning
AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AVE 0991 |
| CAS | 304462-19-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H32N4O5S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (71.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)(NC(NCC)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 580.72 |
| Formel vikt | 580.72 |
| Visa mer |