Läs mer
AVE 0991 sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AVE 0991 sodium salt |
| CAS | 306288-04-0 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H31N4NaO5S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (91.26 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (82.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)([N-]C(NCC)=O)=O.[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 602.7 |
| Formel vikt | 602.7 |
| Visa mer |