Läs mer
AVE3085, MedChemExpress
Produktkod. 16491819
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491819 1 mg
16470248 5 mg
16427788 10 mg
16410606 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491819 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19504
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AVE3085
CAS 450348-85-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13F2NO3
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (787.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)O2)C2=C1)NC3CC4=C(C=CC=C4)C3
Molekylvikt (g/mol) 317.29
Formel vikt 317.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation