Läs mer
MedChemExpress Avelumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PD-1/PD-L1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Målarter | Human |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 1537032-82-8 |