Läs mer
Avenanthramide A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avenanthramide A |
| CAS | 108605-70-5 |
| Molekylformel | C16H13NO5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-[[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoic Acid, Avenanthramide 2p, Avenanthramide Bp |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO5/c18-11-4-1-10(2-5-11)3-8-15(20)17-14-7-6-12(19)9-13(14)16(21)22/h1-9,18-19H,(H,17,20)(H,21,22)/b8-3+ |
| LEDER | OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C(NC2=C(C(O)=O)C=C(O)C=C2)=O |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-2-[[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.28 |