Läs mer
Avenanthramide C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avenanthramide C |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO6/c18-10-3-4-12(11(8-10)16(22)23)17-15(21)6-2-9-1-5-13(19)14(20)7-9/h1-8,18-20H,(H,17,21)(H,22,23)/b6-2+ |