missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Avermectin A1b (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avermectin A1b |
| CAS | 65195-52-0 |
| Molekylformel | C48H72O14 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 25-De(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a, Spiro[11,15-methano-2H,7H,13H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], Avermectin A1a deriv., Antibiotic C 076A1b |
| InChI formel | InChI=1S/C48H72O14/c1-25(2)41-28(5)17-18-47(62-41)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(59-39-22-37(53-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(52-9)40(49)30(7)56-38)26(3)13-12-14-32-24-55-45-43(54-11)29(6)19-35(46(50)58-34)48(32,45)51/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49,51H,16,20-24H2,1-11H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](OC)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]6C[C@@H](C\C=C\3/C)O[C@@]7(C6)O[C@H](C(C)C)[C@@H](C)C=C7)[C@]45O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-24'-hydroxy-12'-[(2R,4S,5S,6S)-5-[(2S,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-21'-methoxy-3,11',13',22'-tetramethyl-2-propan-2-ylspiro[2,3-dihydropyran-6,6'-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene]-2'-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 873.08 |
| Formel vikt | 872.4922 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?