Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avermektin |
| CAS | 65195-55-3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Molekylformel | C48H72O14 |
| Formel vikt | 873.09 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vit till ljusgul |