Läs mer
Avermectin B1a, MedChemExpress
Beskrivning
Avermectin B1a is an antiparasitic agent that paralyzes nematodes without causing hypercontraction or flaccid paralysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Avermectin B1a |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65195-55-3 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C48H72O14 |
| Synonym | Abamectin B1a |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (114.54 mM) |
| LEDER | C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1 |
| Visa mer |