missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Avexitide

Produktkod. 16441918
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441918 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16441918 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0264

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Avexitide (Exendin (9-39)) is a specific and competitive GLP-1 receptor antagonist.

Specifikationer

Renhet 99.81%
CAS 133514-43-9
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 3369.76 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (14.84 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Exendin (9-39)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.