Läs mer
Novus Biologicals Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin ELISA Kit (Colorimetric)
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 15.6-1000 pg/mL |
| Analyskänslighet | 3 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Provtyp | Recombinant Protein |
| Specificitet | Recognizes both recombinant and natural Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin. |
| För användning med (applikation) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Kvantitet | 1 sats |
| Forskningsdisciplin | Infections (Virus Bacteria and Parasites) |
| Förvaringskrav | Storage is content dependent. |
| Synonym | H7N9HA |