Läs mer
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody - (A/Shanghai/02/2013) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1635.00 SEK - 4910.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase |
|---|---|
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18669437
|
Novus Biologicals
NBP2-41278-0.025mg |
0.025 mg |
1635.00 SEK
0.03mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18165068
|
Novus Biologicals
NBP2-41278 |
0.1 mg |
4910.00 SEK
0.10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Polyclonal specifically detects Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for ELISA.Specifikationer
| Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 11 amino acids near the amino terminus of the H7N9 [Influenza A virus (A/Shanghai/02/2013(H7N9))] Neuraminidase protein. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase. Amino Acid Squence: QMEERTSRNFN | |
| Primary | |
| virus |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| EC=3.2.1.18, Neuraminidase | |
| IgG | |
| Affinity Purified |