missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-41278AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase in Virus samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| Alexa Fluor 750 | |
| EC=3.2.1.18, Neuraminidase | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 11 amino acids near the amino terminus of the H7N9 [Influenza A virus (A/Shanghai/02/2013(H7N9))] Neuraminidase protein. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase. Amino Acid Squence: QMEERTSRNFN | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites) | |
| Virus | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering