Läs mer
Brannan Flygbränslehydrometer
Beskrivning
- Räckvidd 0,75 till 0,85 S60 eller 60F
- Justerad vid 15 °C med längd 185 mm
- Tillverkad i Storbritannien
- Levereras i skyddande, återförslutningsbart plaströr
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Typ | Densitetshydrometer |
| Noggrannhet | 0.004 |
| Längd (metrisk) | 185 mm |
| Densitet (metrisk) | 0,75 till 0,85 S60 eller 60 F |
| Material | Sodaglas, stålshotballast, syntetisk vaxresin |
| Typ av ballast | Stålkulballast |